Merck
W293415
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
natural, ≥95%, FG
別名:
n-Propyl-n-butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2934
Beilstein:
1745552
EC Number:
欧州評議会番号:
266c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.040
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; ethereal; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
natural
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal; sweet
SMILES記法
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W293415-25G:
W293415-100G:
W293415-VAR-K:
W293415-25G-K:4548173974347
W293415-SAMPLE-K:
W293415-SAMPLE:
W293415-1KG:
W293415-BULK-K:
W293415-1KG-K:4548173974330
W293415-4KG:
W293415-4KG-K:
W293415-100G-K:4548173974323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of