Merck
44542
Supelco
γ-Nonalactone
analytical standard
別名:
γ-Nonanoic lactone, Coconut aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γ-Nonalactone is a flavor volatile compound, belonging to the group of lactones and is one of the minor chiral compound present in vanilla.
アプリケーション
γ-Nonalactone may be used as an analytical reference standard for the identification and quantification of the analyte in freshly cooked non-scented rice using modified headspace solid-phase microextraction (SPME) method followed by gas chromatography-olfactometry (GC-O) analysis and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Screening for gamma-nonalactone in the headspace of freshly cooked non-scented rice using SPME/GC-O and SPME/GC-MS
Zheng Z, et al.
Molecules (Basel), 14(8), 2927-2934 (2009)
Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles
Vanilla (2010)