Merck
74026
Supelco
(±)-5-デカノリド
analytical standard
別名:
δ-デカノラクトン, (±)-δ-ペンチルδ-バレロラクトン, (±)-6-ペンチルテトラヒドロ-2H-ピラン-2-オン, 5-ヒドロキシデカン酸δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
Beilstein:
117520
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.456-1.462
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
delta-Decalactone is a six-membered, 10-carbon cyclic monoester, which generally exists in two isomeric forms, R- and S. It is an aroma component with a sweet and milky odor. delta-Decalactone is also employed in dairy and food products for its characteristic fruity flavor.(5)
アプリケーション
delta-Decalactone may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in the following:
  • In yogurt using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • In sweet whey powder using gas chromatography/olfactometry (GC-O) and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74026-100MG:
74026-BULK:
74026-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Practical Analysis of Flavor and Fragrance Materials (2011)
Porcupines: The Animal Answer Guide (2012)
Flavour profiling by gas chromatography?mass spectrometry and sensory analysis of yoghurt derived from ultrasonicated and homogenised milk
Sfakianakis P and Tzia C
International dairy journal, 75(5), 120-128 (2017)
Aroma compounds in sweet whey powder
Mahajan SS and Qian CM
Journal of Dairy Science, 87(12), 4057-4063 (2004)