由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; dairy; milk; musty; buttery
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI Key
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
259.7 °F
引火点(℃)
126.5 °C
適用法令
Jan Code
W468501-500G:
W468501-BULK:
W468501-25G-K:4548173367590
W468501-BULK-K:
W468501-500G-K:4548173367606
W468501-25G:
W468501-100G:
W468501-VAR:
W468501-100G-K:4548173367583
W46850-SAMPLE-K:
W468501-VAR-K:
W468501-SAMPLE-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)