Merck
W361305
Sigma-Aldrich
ε-Decalactone
≥99%
別名:
7-Butyl-2-oxepanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
3613
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.029
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; creamy; sweet
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
117 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
coconut; creamy; sweet
SMILES記法
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W361305-SAMPLE:
W361305-1KG:4548173979403
W361305-VAR:
W361305-BULK:
W361305-100G:4548173979397
W361305-1G:
W361305-25G:4548173979410
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
M Furukawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 199(1), 41-45 (1994-02-28)
Lipase from Pseudomonas cepacia was modified with 2,4-bis[O-methoxypoly(ethylene glycol)]-6-chloro-s-triazine, activated PEG2, to form PEG-lipase. The PEG-lipase is soluble and active in organic solvents. It catalyzes alcoholysis of racemic epsilon-decalactone with ethanol in 1,1,1-trichloroethane to form (R)-hydroxydecanoic acid ethyl ester. No
K Juni et al.
Critical reviews in therapeutic drug carrier systems, 3(3), 209-232 (1987-01-01)
Poly(hydroxy acids) so far have been examined for use in drug delivery in limited number, while the advantageous use of the polymers has been recognized due to their biodegradability and biocompatibility. Homo- and copolymers of lactic acid and glycolic acid