Merck
W369020
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
greener alternative
natural, ≥97%, FG
別名:
(Z)-3-hexen-1-yl lactate, Lactic acid cis-3-hexenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
172.22
FEMA番号:
3690
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.545
NACRES:
NA.21
官能:
green; leafy; melon; fruity; sweet
グレード:
FG
Kosher
natural
由来生物:
Mentha spicata L.
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Mentha spicata L.
品質水準
グレード
FG
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.444
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
green; leafy; melon; fruity; sweet
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W369020-100G-K:
W369020-500G-K:
W369020-BULK-K:
W369020-VAR-K:
W369020-SAMPLE-K:
W369020-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)