Merck
W332100
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン
≥97%, FG
別名:
シクロヘキサピラジン, テトラヒドロキノキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2
CAS番号:
分子量:
134.18
FEMA番号:
3321
EC Number:
欧州評議会番号:
721
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.015
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
85 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
musty; nutty; roasted
SMILES記法
C1CCc2nccnc2C1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h5-6H,1-4H2
InChI Key
XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline is a volatile component of roasted peanuts, roasted filberts, roasted sesame seed and roasted cocoa.
包装
ガラス瓶入り
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W332100-100G:
W332100-BULK-K:
W332100-5KG-K:
W332100-25G-K:
W332100-SAMPLE-K:
W332100-1KG:
W332100-VAR-K:
W332100-SAMPLE:
W332100-100G-K:
W332100-1KG-K:
W332100-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile components of roasted peanuts.
Walradt JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 972-979 (1971)
Volatile components of roasted cocoa: basic fraction.
Vitzthum OG, et al.
Journal of Food Science, 40(5), 911-916 (1975)
Yu Gong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(54), 12472-12480 (2020-06-25)
In this work, pyrazine (A), aminopyrazine (B), quinoxaline (C), and 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline (D) have been screened out among a large number of pyrazine derivatives to construct Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) Fe(L)[M(CN)4 ] (M=Pt, Pd) with similar 3D pillared-layer structures. X-ray single-crystal
Some aroma components of roasted sesame seed (Sesamum indicum L.).
Manley CH, et al
Journal of Food Science, 39(1), 73-76 (1974)
Volatile components of roasted filberts.
Kinlin TE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1021-1028 (1972)