安全性情報
MX0160
Millipore
Maltose, Monohydrate, Powder
別名:
Maltose, Monohydrate, Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · xH2O
CAS番号:
分子量:
342.30 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
詳細
Specifications:
Loss on drying: 7% max
Melting range: 109-113°C
Specific rotation [a]25/D: +111.7-+130.4°
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MX0160-1:
MX0160-7:
MX0160-20:
試験成績書(COA)