APIファミリー
maltose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
このUSP標準品は、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、システム適合性溶液の調製にも使用されます:
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、システム適合性溶液の調製にも使用されます:
- Dextrose
- Dextrose Excipient
- Compressible Sugar
- シュガースフィア
- Confectioner′s Sugar
- ハイフルクトースコーンシロップ
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1375025-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sugar Spheres
United States Pharmacopeia, 47(6), 6083-6083 (2018)
Confectioner's Sugar
United States Pharmacopeia, 38(6), 6082-6082 (2018)
Compressible Sugar
United States Pharmacopeia, 38(6), 2206-2206 (2020)
Dextrose Excipient
United States Pharmacopeia, 43(5), 5743-5743 (2020)
Dextrose
United States Pharmacopeia, 44(3), 1321-1321 (2020)