認証
EP Reference Standard
APIファミリー
lactose
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI Key
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
A1206000:
A1206000-100MG:
A1206000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.