Merck
563935
Sigma-Aldrich
2-Propanol
70% in H2O
別名:
2-プロパノール 溶液, 2-プロパノール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
bp:
80.9-83.2 °C
蒸気圧:
33 mmHg
製品名
イソプロパノール, 70% in H2O
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg
フォーム
liquid
expl. lim.
2-13.4 %
濃度
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
bp
80.9-83.2 °C
mp
-89.5 °C
密度
0.858 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソプロパノールは70%水溶液で、2-プロパノールやイソプロピルアルコールとも呼ばれます。i-PrOHは第二級アルコールであり、無色の液体で、有機合成の溶媒や中間体、水、エタノール、エーテル、酢酸エチル、THF、クロロホルムなどの溶媒の混和物として広く使用されています。
アプリケーション
イソプロパノールは、その特性により、多種多様な用途に使用できます。
  • 有機合成の溶媒
  • 化学中間体
  • 殺菌薬
  • クリーニング
  • サンプル保存薬
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
72.0 °F - closed cup
引火点(℃)
22.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563935-BULK:
563935-4L:4548173170664
563935-4X4L:4548173170671
563935-20L:4548173270180
563935-200L-PD:
563935-VAR:
563935-1L:4548173170657
563935-2.5L:4548174005569
563935-18L:4548173170640
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
2-propanol oxidation in a pressurized jet-stirred reactor (JSR) and combustion bomb: experimental and detailed kinetic modeling study.
Togbe C, et al.
Energy and Fuels, 25(2), 676-683 (2011)