Merck
8.18766
Supelco
2-プロパノール
≥99.5% (GC), EMPLURA®
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-661-7
NACRES:
NB.21
product name
2-プロパノール, EMPLURA®
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
有効性
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.2% Water
蒸発残留物質
≤0.0020%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アプリケーション
  • Asymmetric Catalysis by Architectural and Functional Molecular Engineering: Practical Chemo- and Stereoselective Hydrogenation of Ketones.: The study showcases the role of 2-propanol in asymmetric catalysis, providing an efficient method for the stereoselective hydrogenation of ketones, which is vital in pharmaceutical synthesis (Noyori and Ohkuma, 2001).
  • Electrospray ionization mass spectrometry of synthetic oligonucleotides using 2-propanol and spermidine.: This research examines the use of 2-propanol in electrospray ionization mass spectrometry, enhancing the detection and analysis of synthetic oligonucleotides (De Bellis et al., 2000).
  • Isolation, identification, and chemical synthesis of 8 alpha,25-dihydroxy-9,10-seco-4,6,10(19)-cholestatrien-3-one. A new metabolite of 25-hydroxyvitamin D3 produced by mouse myeloid leukemia cells (M1).: This study details the use of 2-propanol in the chemical synthesis of a new vitamin D3 metabolite, which is significant for understanding vitamin D metabolism in leukemia cells (Yamada et al., 1987).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.784 - 0.785
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.20 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.