Merck
31606
Sigma-Aldrich
硫酸セリウム(IV) 四水和物
puriss. p.a., ≥98%
別名:
硫酸第二セリウム 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(SO4)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
404.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98%
フォーム:
powder
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
<0.01 hPa ( 50 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤0.01% insoluble matter in dilute H2SO4
pH
~0.5 (20 °C, 207 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
SMILES記法
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI Key
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate is a hydrated salt of cerium sulfate. Its molecule contains cerium ions coordinated with eight oxygen atoms. Its crystals have been reported to be orthorhombic.
アプリケーション
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate may be employed in the synthesis of alkyl esters of oxo acids and oxo acids, via reaction with 2-substituted cycloalkanone. It may be used in the preparation of 0.01M cerium(IV) sulfate in 2M sulfuric acid solution.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
31606-100G:
31606-6X500G:
31606-6X100G:
31606-500G:
31606-25G:
31606-6X25G:
31606-BULK:
31606-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Crystal Structure of Cerium (IV) Sulfate Tetrahydrate.
Lindgren O.
Acta Chemica Scandinavica, Series A: Physical and Inorganic Chemistry, 31(6), 453-456 (1977)
Yasuyuki Miura et al.
Journal of chromatography. A, 956(1-2), 77-84 (2002-07-11)
Rapid separation and determination of mixtures of L-ascorbic acid, nitrite, sulfite, oxalate, iodide and thiosulfate by conventional ion chromatography is often difficult due to incomplete separation of L-ascorbic acid and nitrite from the water peak when using eluents giving short
Oxidation of 2-Substituted Cycloalkanones with Cerium (IV) Sulfate Tetrahydrate in Alcohols and Acetic Acid.
He L and Horiuchi CA.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 72(11), 2515-2521 (1999)