Merck
1.02274
Supelco
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(SO4)2 · 4 H2O
CAS番号:
分子量:
404.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
237-029-5
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<1 Pa ( 50 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
形状
solid
不純物
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
mp
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
207 g/L
密度
3.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
650‑850 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI Key
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (potentiometric, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98.0 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deepak Kumar Yadav et al.
Nucleic acids research, 48(4), 2091-2106 (2019-12-26)
Staufen1 (STAU1) is a dsRNA binding protein mediating mRNA transport and localization, translational control and STAU1-mediated mRNA decay (SMD). The STAU1 binding site (SBS) within human ADP-ribosylation factor1 (ARF1) 3'UTR binds STAU1 and this downregulates ARF1 cytoplasmic mRNA levels by