Merck
14021
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
チタニア, 二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
≥99%
フォーム:
nanoparticles
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
nanoparticles
損失
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
二酸化チタン(TiO2、チタニア)は、水や空気の浄化、自浄式材料、太陽電池など、さまざまな重要な用途を持つ最も重要な材料の1つです。TiO2は、広いバンドギャップ(アナターゼでは3.2 eV、ルチルでは3.0 eV)を持つn型半導体です。スピンコーティングによるFドープSnO2コーティングガラス上のMnをドープしたTiO2の薄膜の堆積が説明されています。単純なゾルゲル浸漬コーティング技術によるさまざまな基板上への二酸化チタン(TiO2)の薄膜の堆積が提案されています。さまざまな光触媒用途があり、2つの形態で使用できます。つまり、多孔質支持体材料上に高度に分散した微粒子として、および液体媒体に懸濁した流体として使用できます。
アプリケーション
酸化チタン(IV)は、太陽エネルギーと水との光誘導反応性を吸収する能力があるため、光触媒材料として使用できます。したがって、環境光触媒水浄化に用途があります。生体適合性があり、環境にやさしいことがわかっている酸化チタン(IV)ナノ材料は、光学バイオセンサーに用途があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14021-25KG:
14021-1KG:4548173367798
14021-BULK:
14021-VAR:
14021-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Titanium dioxide nanomaterials for sensor applications
Bhai J and Zhou B
Chemical Reviews, 114(19), 10131-10176 (2014)
Titanium dioxide photocatalysis
Fujishima A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology, C: Photochemistry Reviews, 1(1), 1-21 (2000)
Defect chemistry of titanium dioxide. Application of defect engineering in processing of TiO2-based photocatalysts
Nowotny.K.M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(14), 5275-5300 (2008)
Multivalent Mn-doped TiO2 thin films.
Lin CYW, et al.
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 44(!0), 1969-1972 (2012)
Preparation of titanium (IV) oxide thin film photocatalyst by sol-gel dip coating.
Sonawane RS, et al.
Materials Chemistry and Physics, 77(3), 744-750 (2003)