Merck
769371
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)
pellets, diam. × thickness 12.5 mm × 5.5 mm
別名:
チタニア, 二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11181502
NACRES:
NA.23
フォーム
pellets
品質水準
直径×厚み
12.5 mm × 5.5 mm
不純物
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
black
mp
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Black titanium dioxide (TiO2) contains surface disorders in the nanophase TiO2 through hydrogenation, resulting in a lattice disorder on the surface. This material is a widely studied photocatalyst due to its unique properties, such as a low band gap and absorbance of visible light.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769371-50G:
769371-25G:
769371-VAR:
769371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
二酸化チタン NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
NISTRM8988
二酸化チタン
M Barua et al.
Poultry science, 99(12), 6925-6934 (2020-11-30)
The aim of present study was to determine the influence of the feed form (FF) on standardized ileal digestibility (SID) of nitrogen (N) and amino acids (AA) in 3 protein sources (PS) for broiler chickens. Six diets were tested in
Titanium dioxide thin films: preparation and optical properties
Bedikyan , L., et al.
Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48(6), 555-558 (2013)
Fabrication of hydrogen sensors with transparent titanium oxide nanotube-array thin films as sensing elements
Mor, GK., et al.
Thin Solid Films, 496(1), 42-48 (2006)
Titanium dioxide photocatalysis
Fujishima, A., et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology, C: Photochemistry Reviews, 1(1), 1-21 (2000)