Merck
633097
Sigma-Aldrich
ケイ素
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), ≥98% trace metals basis
別名:
Silicon anode material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm (TEM)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクの 電池グレードのシリコンナノパウダーは、 純度98%の100 nm粒子サイズを特徴としています。このライトグレーの粉末は、 その優れた電気化学的特性のため、高度なバッテリーの研究開発に 大いに求められている材料です。高い比表面積を有し、 より優れた電気化学的性能を実現しており、また粒子径が小さいため バッテリー電極剤内での優れた分散性を保証します。一貫した粒子サイズと 高い純度を誇るこのシリコンナノパウダーは、 リチウムイオン電池の性能向上を追求している電池の研究者や製造業者にとって 優れた選択肢です。
アプリケーション
メルクの シリコンナノパウダーは、エネルギー貯蔵、バイオメディカル 、エレクトロニクス産業などさまざまな分野で応用される汎用性の高い 材料です。その優れた電気化学的特性により、 高度なリチウムイオン電池の開発に大いに求められている材料です。 私たちの電池グレードシリコンナノパウダーは、粒子径が小さく、 比表面積が大きいため、 リチウムイオン電池の陽極での使用に優れた候補です。シリコンナノパウダー陽極を用いた高容量リチウムイオン電池は、 従来のグラファイト陽極と比較して、より高いエネルギー密度と より長いサイクル寿命を達成できる可能性があります。 さらに、純度が高く一貫した粒子径を有することから、電池の研究者や 製造業者にとっても信頼性の高い材料です。
特徴および利点
電池グレードのシリコンナノパウダーは、粒子径が小さいため、バッテリー電極剤内での優れた分散性を保証します。
  • 優れた分散性
  • 高比表面積
  • 機械的安定性の改善
  • 性能の向上
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
633097-VAR:
633097-25G:
633097-BULK:
633097-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ケイ素 powder, 150 max. part. size (micron), weight 2000&#160;g, purity 97.5%
GF92543317
ケイ素
Silica nanopowder, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718483
Silica
Zhenhui Kang et al.
Nanoscale, 3(3), 777-791 (2010-12-17)
Owing to their abundant unique properties and ready compatibility with Si microelectronic technology, Si nanostructures are becoming one of the most important classes of nano semiconductors. Particularly, small-sized Si nanoparticles possess distinctive photoluminescence (PL), biocompatibility, and active surface properties. In
Yuki Kobayashi et al.
Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 19(5), 176-176 (2017-06-06)
Si and its oxide are nonpoisonous materials, and thus, it can be taken for medical effects. We have developed a method of generation of hydrogen by use of reactions of Si nanopowder with water in the neutral pH region. Si
High temperature Boron-based thermoelectric materials
Mori T
Material Matters, 4, 37-37 (2009)
Pil Ju Ko et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(4), 2451-2460 (2013-06-15)
The physical properties of porous materials are being exploited for a wide range of applications including optical biosensors, waveguides, gas sensors, micro capacitors, and solar cells. Here, we review the fast, easy and inexpensive electrochemical anodization based fabrication porous silicon
Seungil Park et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3397-3402 (2013-07-19)
We investigated the thin film growths of hydrogenated silicon by hot-wire chemical vapor deposition with different flow rates of SiH4 and H2 mixture ambient and fabricated thin film solar cells by implementing the intrinsic layers to SiC/Si heterojunction p-i-n structures.
資料
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。
すべて表示