Merck
933759
Sigma-Aldrich
ケイ素
greener alternative
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
別名:
SiNP, シリコンナノ粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
組成
Si
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
平均部品サイズ
10 nm
粒径
10 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.03 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品の4つのカテゴリーの1つに属する製品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
本シリコンナノ粒子は高品質の超微細粉末で、粒子径が10 nmで、高表面積(~180 m2/g)を持ちます。レーザーを用いた気相合成法で高純度シランから生成され、高純度(>=99%)と信頼性の高い粒子径を実現しています。
アプリケーション
シリコンナノ粉末は、先進的な電池技術における使用が有望視されている材料です。理論的容量が高い(4212 mAh/g)ため、リチウムイオン電池性能を大幅に向上させる可能性があります。本シリコンナノ粉末は、制御された粒子径と高表面積を持つため、電池負極材料として理想的な候補であり、充放電速度の改善、サイクル寿命の延長、エネルギー密度の向上を可能にします。さらに、シリコンナノ粉末は、ナトリウムイオン電池やマグネシウムイオン電池などの他の種類の電池への応用も研究されています。他にない特性により、高性能、長寿命、低コストを実現する次世代電池技術の開発において重要な材料です。
特徴および利点
本シリコンナノ粒子は、電池用途においてサイクル寿命を延長し、充放電速度を向上させるように設計されています。以下に特徴を示します:
  • 小さな粒子径
  • 高表面積
  • 一貫した品質
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
933759-10G:
933759-VAR:
933759-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rational design of silicon-based composites for high-energy storage devices
Lee, Jung Kyoo, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4 (2016)
Surface and Interface Engineering of Silicon-Based Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
Luo, Wei, et al.
Advanced Energy Materials, 7 (2017)
Vanitha Selvarajan et al.
Frontiers in chemistry, 8, 602-602 (2020-08-08)
The rapid emergence of drug resistance continues to outpace the development of new antibiotics in the treatment of infectious diseases. Conventional therapy is currently limited by drug access issues such as low intracellular drug accumulations, drug efflux by efflux pumps
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供