Merck
904384
Sigma-Aldrich
シリカ
monodisperse, non-porous, 50 μm
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NA.23
形状
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silica monodispersed, non-porous (50 μm) is a micro-sized filler material which can be used as a spacer in liquid crystals, high performance liquid chromatography (HPLC), and nanomedicine for biological applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904384-2G:
904384-VAR:
904384-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
シリカ monodisperse, non-porous, 150 nm
Sigma-Aldrich
904414
シリカ
シリカ, fumed 99.8%
Supelco
381276
シリカ, fumed
シリカ mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
806765
シリカ
シリカ monodisperse, non-porous, 300 nm
Sigma-Aldrich
904422
シリカ
シリカ monodisperse, non-porous, 3.0 μm
Sigma-Aldrich
904341
シリカ
シリカ nanoparticles, mesoporous, 200 nm particle size, pore size 4 nm
Sigma-Aldrich
748161
シリカ
シリカゲル 40-75 μm particle size
Supelco
53698
シリカゲル
シリカ mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
806927
シリカ
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1999)
In-depth characterization of slurry packed capillary columns with 1.0-mm nonporous particles using reversed-phase isocratic ultrahigh-pressure liquid chromatography
Patel KD, et al.
Analytical Chemistry, 76(19), 5777-5786 (2004)
Size control of monodisperse nonporous silica particles by seed particle growth
Zhao B, et al.
Particuology, 9(3), 314-317 (2011)
Nonporous silica nanoparticles for nanomedicine application
Tang L and Cheng J
Nano Today, 8(3), 290-312 (2013)
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in