Merck
904376
Sigma-Aldrich
シリカ
monodisperse, non-porous, 20 μm
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NA.23
形状
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse (coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904376-VAR:
904376-BULK:
904376-2G:4548173367712
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
シリカ mesoporous, 2&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806587
シリカ
シリカ nanoparticles, mesoporous, 200&#160;nm particle size, pore size 4&#160;nm
Sigma-Aldrich
748161
シリカ
シリカゲル 40-75&#160;&#956;m particle size
Supelco
53698
シリカゲル
シリカ mesoporous MCM-48, &#8804;15&#160;&#956;m particle size, pore size 3&#160;nm, Cubic pore morphology
Sigma-Aldrich
805467
シリカ
シリカ nanopowder, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718483
シリカ
シリカ, fumed 99.8%
Supelco
381276
シリカ, fumed
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications.
Jenke D R,et al.
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1999)
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1999)
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number