Merck
904422
Sigma-Aldrich
シリカ
monodisperse, non-porous, 300 nm
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
フォーム
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse (coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Silica monodispersed, non-porous (300 nm) is a versatile filler material that can be used in a variety of applications such as catalysts, coatings, and absorbents. It can also be used in the development of nanomedicine for biomedical and clinical applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904422-VAR:
904422-BULK:
904422-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Practical examination of a nonporous silica stationaryphase for reversed-phase fast LC applications.
Jenke D R et al.
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-367 (1999)
The effects of nonporous silica nanoparticles on cultured human keratocytes
Yim B, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 58(1), 362-371 (2017)
Thermal pretreatment of silica composite filler materials
Wan Q, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99(1), 237-243 (2009)
Nonporous silica nanoparticles for nanomedicine application
Tang L and Cheng J
Nano Today, 8(3), 290-312 (2013)
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1999)