Merck
904341
Sigma-Aldrich
シリカ
monodisperse, non-porous, 3.0 μm
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse (coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Silica monodispersed, non-porous (3 μm) is a versatile filer material can be used as a spacer in liquid crystals, high performance liquid chromatography (HPLC), and nanomedicine for biological applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904341-2G:
904341-VAR:
904341-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
シリカ monodisperse, non-porous, 50 &#956;m
Sigma-Aldrich
904384
シリカ
シリカ monodisperse, non-porous, 500 nm
Sigma-Aldrich
904449
シリカ
シリカ mesoporous, 2&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806587
シリカ
シリカ mesoporous, 2&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
806900
シリカ
シリカ mesoporous, 0.5&#160;&#956;m particle size, pore size ~4&#160;nm
Sigma-Aldrich
808989
シリカ
シリカ mesoporous, 1&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
806811
シリカ
シリカ mesoporous, 0.5&#160;&#956;m particle size, pore size ~2&#160;nm
Sigma-Aldrich
805890
シリカ
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1996)
Size control of monodisperse nonporous silica particles by seed particle growth
Zhao B, et al.
Particuology, 9(3), 314-317 (2011)
In-depth characterization of slurry packed capillary columns with 1.0-mm nonporous particles using reversed-phase isocratic ultrahigh-pressure liquid chromatography
Patel KD, et al.
Analytical Chemistry, 76(19), 5777-5786 (2004)
Nonporous silica nanoparticles for nanomedicine application
Tang L and Cheng J
Nano Today, 8(3), 290-312 (2013)
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in