安全性情報
NIST8632A
Ultra Fine Test Dust (UFTD)
NIST®SRM®
別名:
Silica, crystalline quartz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 20 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST8632A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)