Merck
5.43899
Supelco
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
別名:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
202 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.32 hPa ( 20 °C)
製品名
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸気圧
0.32 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
LiChrosolv®
グレード
isocratic
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
245 °C
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.05% Water
透過率
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
転移温度
flash point 91 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Water: ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99 %
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体