Merck
60135
Supelco
塩化カリウム 溶液
BioUltra, ~3 M in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
ND.02
製品種目
BioUltra
品質水準
濃度
~3 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 3 M in H2O)
密度
1.120 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤200 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 表面弾性波共振子チップのセットアップによる伝導性応答の干渉排除:この研究では、表面弾性波共振子チップの較正における塩化カリウム溶液の新しい応用が紹介されており、高感度測定における伝導性干渉を排除しています。この技術は、材料科学およびバイオテクノロジー分野の両方において精度を高める上で重要であり、研究者や開発者に対して堅牢な分析ツールを提供しています(Rapp BE et al., 2024)。
  • 新しい連続均一液相マイクロ抽出法の開発:生化学分析のための新しいマイクロ抽出技術の開発における塩化カリウム溶液の使用に焦点を当てたこの研究では、複合生体試料中の脂肪族アミンの検出を改善する塩化カリウムの有用性が示されています。この進歩は、製薬業界や臨床研究を支援し、より優れた分析方法を促進します(Shagaghipour S et al., 2024)。
  • 子宮弛緩に対するザクロ果汁の治療効果の可能性を探る:この研究では、医療治療における天然薬剤と併用される塩化カリウム溶液の生体適合性と有効性を調査し、製薬業界における薬物送達と治療戦略の強化におけるその役割を強調しています。非侵襲的治療に焦点を当てたこの研究′は、医療分野におけるより幅広い応用の可能性を示しています(Al-Habib OAM et al., 2024)。
  • エレクトロスピニング法で製造したポリエチレンオキシドナノファイバーを埋め込むことで、単一ナノチャネルを製造する、簡便かつ費用対効果の高い方法:精密なナノチャネルの製造に塩化カリウム溶液が使用され、これは特定のイオン輸送特性を持つ先進材料の開発に欠かせない材料科学の重要な要素です。この研究は、ナノテクノロジー分野に大きく貢献し、産業応用における製造プロセスの向上に役立ちます(Zhou L et al., 2024)。
  • 部分混和性溶質の相分離に対する無機塩の影響:この研究では、相分離プロセスにおける塩化カリウム溶液の影響を調査し、新素材の開発や工業分離技術の向上に不可欠な洞察を提供しています。この知見は、相挙動の正確な制御が不可欠な環境工学や化学工学において特に重要です(Zhao DY et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
60135-250ML:
60135-BULK:
60135-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Masatoshi Takagaki et al.
Experimental neurology, 252, 12-17 (2013-11-20)
Sedatives in the neurointensive care unit can strongly influence patients' risks of developing secondary brain damage. In particular, isoflurane, a volatile anesthetic, has been recently re-introduced to the neurointensive care unit, and first clinical studies suggest beneficial effects due to
Hanne Sørup Tastesen et al.
Amino acids, 46(7), 1659-1671 (2014-03-25)
High-protein diets induce alterations in metabolism that may prevent diet-induced obesity. However, little is known as to whether different protein sources consumed at normal levels may affect diet-induced obesity and associated co-morbidities. We fed obesity-prone male C57BL/6J mice high-fat, high-sucrose
Gregory Saia et al.
Journal of neurochemistry, 129(4), 743-752 (2014-01-31)
The regulation of transcription factor function in response to neuronal activity is important for development and function of the nervous system. The transcription factor Sp4 regulates the developmental patterning of dendrites, contributes to complex processes including learning and memory, and
Sandra S Wise et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(2), 113-118 (2014-06-22)
Sea turtles are a charismatic and ancient ocean species and can serve as key indicators for ocean ecosystems, including coral reefs and sea grass beds as well as coastal beaches. Genotoxicity studies in the species are absent, limiting our understanding
David A Story et al.
Anesthesiology, 119(3), 569-575 (2013-04-20)
In an incidental finding, during a study of plasma chemistry after crystalloid infusion, participants reported subjective cognitive changes, particularly slower thinking, after saline but not Hartmann's (Ringer's lactate) solution. The authors tested the hypothesis that saline infusion would produce greater