グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
形状
solid
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp
72-75 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- A base to synthesize diarylbenzofuran carboxylic acids by reacting m-hydroxybenzoic acids and alkynes via Ru-catalyzed C-H alkenylation.
- A magnesium source to synthesize porous magnesium carboxylate frameworks.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
228648-VAR:
228648-VAR-D:
228648-5G:
228648-2.5KG:
228648-BULK:
228648-500G:
228648-25KG:
228648-250G:
228648-100G:
228648-12KG:
試験成績書(COA)