詳細
RTECS - XT8040000
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white to off-white
溶解性
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
F[S](=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
serine proteases
警告
再構成
その他情報
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell. Biol.71, 488.
Bourgain, R.H., et al. 1992. Adv. Exp. Med. Biol.316, 427.
Chang, C.T., et al. 1992. Biochem. Int.28, 707.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
970857-25GM:
970857-GM:
52332-1GM:
52332-GM:
52332-5GM:
52332-25GM:
試験成績書(COA)