グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
powder
pH
9.5-10.3 (1 g/L)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI Key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリポリリン酸ナトリウム(STPP)は解膠剤として広く使用されています。STPPの主な用途は、洗濯用洗剤およびクレンジング剤です。STPPは、界面活性剤の性能を効率的にするため、pH緩衝、土壌乳化、硬水の隔離などのメリットを提供します。
アプリケーション
トリポリリン酸ナトリウムは以下の用途で使用されます:
- 鋼材の防食剤として。
- イオンゲル化によるキトサンナノ粒子(CSNP)の調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
238503-25KG:
238503-VAR:
238503-500G:
238503-25G:
238503-BULK:
238503-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ultrastructural, Morphological, and Antifungal Properties of Micro and Nanoparticles of Chitosan Crosslinked with Sodium Tripolyphosphate.
Cota-Arriola O, et al.
Journal of Polymers and the Environment, 21(4), 971-980 (2013)
Sodium tripolyphosphate and polyphosphate as dispersing agents for kaolin suspensions: rheological characterization.
Papo A, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 201(1), 219-230 (2002)
Ming-Hui Yang et al.
International journal of molecular sciences, 16(1), 1657-1676 (2015-01-15)
Silk fibroin (SF) is a protein with bulky hydrophobic domains and can be easily purified as sericin-free silk-based biomaterial. Silk fibroin modified chitosan nanoparticle (SF-CSNP), a biocompatible material, has been widely used as a potential drug delivery system. Our current
Monireh Rasoulzadehzali et al.
International journal of biological macromolecules, 116, 54-63 (2018-05-01)
The present project describes the facile preparation of novel pH-sensitive bio-nanocomposite hydrogel beads based on chitosan (CH) and GO-Ag nanohybrid particles for controlled release of anti-cancer drugs such as doxorubicin (DOX). The loading efficiency of doxorubicin into test beads was
Sathish Dyawanapelly et al.
Bioorganic chemistry, 82, 17-25 (2018-09-30)
To understand the effect of counter ions (Na+) on the secondary conformation and functionality of the lysozyme, we have studied the interaction of lysozyme with counterion associated iron oxide nanoparticles (IONPs). The investigation was carried out at pH 7.4 and