Merck
221368
Sigma-Aldrich
ピロリン酸ナトリウム decahydrate
ACS reagent, ≥99%
別名:
ピロリン酸ナトリウム 四塩基性 decahydrate, ピロリン酸四ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na4P2O7 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
446.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystals or chunks
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
9.5-10.5 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピロりん酸ナトリウム十水化物は、有望な潜熱貯蔵物質である酢酸ナトリウム三水和物の核生成を触媒するために使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221368-1KG:4548173963303
221368-25G:
221368-100G:4548173963297
221368-BULK:
221368-500G:4548173963327
221368-10KG:
221368-6X500G:
221368-2.5KG:4548173963310
221368-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Analysis of Protein Stability by the Cycloheximide Chase Assay.
Yang PC.
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Virus-induced Gene Silencing (VIGS) in Barley Seedling Leaves.
Gunupuru LR, et al.
Bio-protocol, 5(12) (2015)
Studies on salt hydrate for latent heat storage. I. Crystal nucleation of sodium acetate trihydrate catalyzed by tetrasodium pyrophosphate decahydrate.
Wada T and Yamamoto R.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(11), 3603-3606 (1982)
Synaptoneurosome Preparation from C57BL/6 Striata.
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6(4) (2016)
The crystal structure of sodium pyrophosphate decahydrate, Na4P2O7. 10H2O.
MacArthur DM and Beevers CA.
Acta Crystallographica, 10(6), 428-432 (1957)
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.