Merck
71746
Sigma-Aldrich
メタケイ酸ナトリウム 五水和物
≥95.0% (T)
別名:
Uniflo 26, ナトリウムシリケート水和物, 二ナトリウムシリケート五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SiO3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
212.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
形状
beads
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChI Key
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メタケイ酸ナトリウム五水和物は以下の用途に使用できます:
  • プラズマ電解酸化(PEO)コーティングのケイ酸塩電解質。
  • 共沈法による、焼結ムライトセラミックス(3Al2O3·2SiO2)の合成。
  • クロマトグラフィー用途向けのシリカ-ジルコニア複合材料の合成用シリカ源。
  • ローダミンB分解のための光フェントン触媒であるノントロナイトの合成。
  • α-Al2O3のサポートによるゼオライトNaA層の合成の出発材料。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71746-VAR:
71746-250G:
71746-BULK:
71746-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of AZ31 Mg Alloy coated by plasma electrolytic oxidation.
Durdu S, et al.
Vacuum, 88, 130-133 (2013)
Layer development and growth history of polycrystalline zeolite A membranes synthesised from a clear solution.
Zah J, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 93(1-3), 141-150 (2006)
A sol-gel preparation of silica coated zirconia microspheres as chromatographic support materials.
Shalliker RA, et al.
J. Mater. Sci., 32(11), 2949-2955 (1997)
A novel photosensitized Fenton reaction catalyzed by sandwiched iron in synthetic nontronite.
Liu R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(25), 12958-12963 (2014)
Mechanical, morphological and dielectric properties of sintered mullite ceramics at two different heating rates prepared from alkaline monophasic salts.
Sanad MMS, et al.
Ceramics International, 39(2), 1547-1554 (2013)