Merck
528692
Sigma-Aldrich
2-(6-ブロモヘキシルオキシ)テトラヒドロ-2H-ピラン
97%
別名:
1-ブロモ-6-テトラヒドロピラニルオキシヘキサン, 6-テトラヒドロピラリルオキシ-1-ブロモヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21BrO2
CAS番号:
分子量:
265.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
含みます
1% potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
InChI Key
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran can be synthesized by reacting 6-bromohexanol and pyridinium p-toluenesulfonate in anhydrous dichloromethane.
アプリケーション
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a reactant in the synthesis of diethyl 6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hexylphosphonate and 13-(tetrahydo-2H-pyran-2-yloxy)-6-tridecyn-1-ol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
528692-VAR:
528692-BULK:
528692-5G:
528692-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and polymerization kinetics of acrylamide phosphonic acids and esters as new dentine adhesives.
Besse V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(1), 149-157 (2013)
Ashot Khrimian et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(7), 2452-2456 (2008-03-13)
The browntail moth, Euproctis chrysorrhea (L.), is native to Eurasia, where periodic outbreaks result in defoliation of forest, shade, and ornamental trees. In addition to the damage caused by defoliation, human contact with larval urticating hairs often results in severe