Merck
448605
Sigma-Aldrich
ジエトキシ(メチル)フェニルシラン
97%
別名:
メチル-フェニル-ジエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
CAS番号:
分子量:
210.34
Beilstein:
2938396
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
117 °C/31 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448605-50ML:
448605-BULK:
448605-10ML:
448605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)