Merck
324108
Sigma-Aldrich
トリメチルホスフィン 溶液
1.0 M in THF
別名:
PMe3, トリメチルリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3P
CAS番号:
分子量:
76.08
Beilstein:
969138
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.872 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメチルホスフィンは、光延反応で使用される試薬です。アジドからカルバメートへの変換、アジドアルコールからのアジリジン、イミノホスホラン、およびアザ-ウィッティヒ反応に関与しています。トリメチルホスフィンの電子回折研究が報告されています。
アプリケーション
トリメチルホスフィン(PMe3)溶液は、Fe/Teクラスター型錯体Fe6Te8(PMe3)6の合成に使用される適切な試薬です。Yゼオライトの酸性部位を調べるプローブとして使用できます。ヘキサキス(トリメチルホスフィン)トリス-μ-メチレン-ジルテニウム(III)の合成に使用できます。
関連製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324108-100ML:4548173135182
324108-BULK:
324108-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acid sites in zeolite Y: a solid-state NMR and infrared study using trimethylphosphine as a probe molecule.
Lunsford JH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 107(6), 1540-1547 (1985)
Effect of Diverse Ligands on the Course of a Molecules-to-Solids Process and Properties of Its Intermediates.
Steigerwald ML, et al.
Inorganic Chemistry, 33(15), 3389-3395 (1994)
Electron diffraction study of the structure of trimethylphosphine.
Bartell LS and Brockway LO.
J. Chem. Phys. , 32(2), 512-515 (1960)
Synthesis and x-ray crystal structures of hexakis (trimethylphosphine) tris-. mu.-methylene-diruthenium (III) and its mono-and dicationic derivatives.
Hursthouse MB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 101(15), 4128-4139 (1979)
C Brunel et al.
Biochimica et biophysica acta, 1101(1), 73-78 (1992-07-06)
Electron self-exchange has been measured by an NMR technique for horse-heart myoglobin. The rate is 3.1 x 10(3) M-1 s-1 at 23 degrees in 0.1 M phosphate at pH 6.9. The rate was weakly dependent on ionic strength up to