Merck
136581
Sigma-Aldrich
1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン
98%
別名:
DBN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N2
CAS番号:
分子量:
124.18
Beilstein:
2417
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
95-98 °C/7.5 mmHg (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN=C2CCCN2C1
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI Key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DBNは、マイケル付加やアルドール縮合を促進するために有機合成の触媒として広く使用されている強塩基です。
アプリケーション
1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン(DBN)は、次の用途で使用できます。      
  •   脱水素/脱炭酸芳香族化によるテトラヒドロ-β-カルボリンからのβ-カルボリン合成の試薬として。       
  • Friedel−Craftsアシル化反応によるピロールおよびインドールの位置選択的Cアシル化における求核性有機触媒として。
  •   硫化水素ガス補足のために三元液液相変化系を形成する際に、ヘキサデカンおよびヘキサノールと共に超塩基として。      
  • 超臨界二酸化炭素を反応物および溶媒として2-アミノベンゾニトリルから1H-キナゾリン-2,4-ジオンを調製する際に塩基として。
  •   C-S結合形成を介して環化カルボニル化反応で2-アミノチオフェノールとCO2を反応させベンゾチアゾロンを合成する際の触媒として。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
136581-100G:
136581-BULK:
136581-VAR:
136581-5G:
136581-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic base-promoted efficient dehydrogenative/decarboxylative aromatization of tetrahydro-βcarbolines into β-carbolines under air.
Zhao Z, et al.
Tetrahedron Letters, 60(11), 800-804 (2019)
The simple solvent-free synthesis of 1H-quinazoline-2, 4-diones using supercritical carbon dioxide and catalytic amount of base
Mizuno T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(38), 7073-7075 (2004)
Phase-Change Reversible Absorption of Hydrogen Sulfide by the Superbase 1, 5-Diazabicyclo [4.3. 0] non-5-ene in Organic Solvents.
Xu Z, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 58(4), 1701-1710 (2019)
Ryuichi Arakawa et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 40(1), 66-69 (2004-12-08)
When elemental selenium was added to a strongly basic amine, 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) or 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN), the selenium started to dissolve and the solution turned dark brown. We investigated the chemical reaction of this selenium dissolution process by electrospray ionization mass
Arinze Akutekwe et al.
IET systems biology, 9(6), 294-302 (2015-11-19)
Accurate and reliable modelling of protein-protein interaction networks for complex diseases such as colorectal cancer can help better understand mechanism of diseases and potentially discover new drugs. Different machine learning methods such as empirical mode decomposition combined with least square