Merck
288284
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphenylphosphine
95%
別名:
フェニルジシクロヘキシルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2PC6H5
CAS番号:
分子量:
274.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
60-61 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H27P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12-15H2
InChI Key
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288284-1G:
288284-VAR:
288284-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatyana I Rokitskaya et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1863(1), 183483-183483 (2020-10-02)
To clarify the contribution of charge delocalization in a lipophilic ion to the efficacy of its permeation through a lipid membrane, we compared the behavior of alkyl derivatives of triphenylphosphonium, tricyclohexylphosphonium and trihexylphosphonium both in natural and artificial membranes. Exploring