安全性情報
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
別名:
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N2
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
221-087-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
bp
110 °C/20 hPa
転移温度
flash point 94 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI Key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体