アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
不純物
<500 ppm H2O
mp
58-62 °C (lit.)
密度
1.48 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900779-25G:
900779-VAR:
900779-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
イオン液体は電気化学的に安定な広い電位窓をもち、難燃性と比較的高い導電性をもちます。そのため、アルミニウム電池や不燃性のリチウムベース電池、デュアルグラファイト電池の有望な電解質とされています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.