Merck
M9009
Sigma-Aldrich
メトキシアセトニトリル
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CN
CAS番号:
分子量:
71.08
Beilstein:
1738014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.381 (lit.)
bp
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
InChI Key
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M9009-BULK-A:
M9009-5G-A:4548173203638
M9009-25G-A:4548173203621
M9009-1KG-A:
M9009-100G-A:4548173203614
M9009-VAR-A:
M9009-500G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of