Merck
D77001
Sigma-Aldrich
アジポニトリル
99%
別名:
1,6-ヘキサンジニトリル, ADN, 1,4-ジシアノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)4CN
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
1740005
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1022 °F
expl. lim.
4.99 %
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
InChI Key
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アジポニトリルは、ナイロン-6,6を製造するための重要な前駆体です。接触水素化すると、ヘキサメチレンジアミン(HMD)が得られます。ADNは、その高いアノード安定性と熱安定性により、高電圧リチウム電池で使用される電解質溶液の溶媒として有望な可能性を示しています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D77001-5ML:4548173194806
D77001-1L:4548173194783
D77001-100ML:4548173194776
D77001-VAR:
D77001-500ML:4548173194790
D77001-BULK:
D77001-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raghuraj Rao et al.
Analytica chimica acta, 599(1), 24-35 (2007-09-04)
Multivariate calibration problems often involve the identification of a meaningful subset of variables, from a vast number of variables for better prediction of output variables. A new graph theoretic method based on partial correlations (variable interaction network-VIN) is proposed. Many
Inhalation toxicity of adiponitrile in rats.
L W Smith et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(2), 257-263 (1982-09-15)
Jian-Jun Dai et al.
ChemSusChem, 5(4), 617-620 (2012-03-24)
Current affairs: Adiponitrile, used to produce nylon 6.6, is prepared from the renewable compound glutamic acid by an electrochemical route, involving electro-oxidative decarboxylation and Kolbe coupling reactions. The new route is an example of the use of glutamic acid as
O L Dashiell et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 4(6), 320-325 (1984-12-01)
Nine chemicals, with a range from extremely to slightly toxic, were used to measure the oral LD50 in both fasted (24-h) and non-fasted rats. Each chemical was tested as a solution or suspension in corn oil, responses within 14 days
The catalytic hydrogenation of adiponitrile to hexamethylenediamine over a rhodium/alumina catalyst in a three phase slurry reactor.
Alini S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 206(1-2), 363-370 (2003)