Merck
Z563080
Büchi® glass oven for drying, B-585
AC/DC input 115 V AC
別名:
Glass Drying Oven, Laboratory Drying Oven
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
AC/DC入力
50 - 60 Hz
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 046600
利用可能性
not available in EU
パラメーター
40-300 °C temp. range
±5 °C temp. stability (in oven center at 300 °C)
W × H × D
410 mm × 300 mm × 300 mm
容量
100-250 mL
重量
9.5 kg
消費電力
450 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
金属製ハウジングと頑丈なプラットフォームが付いた小型乾燥オーブン、透明な試料容器、最高温度300°Cまで残存溶媒の除去に最適。サンプルチャンバーを見ながらモニター。手動およびプログラムモードでのグラフィックディスプレイ。3ステップでプログラムできる、調節可能な温度と時間管理。
  • 省スペース
  • 加熱時間の短縮
  • 高エネルギー効率
  • 安定した真空状態
  • クロスコンタミネーション防止
  • 最適化された物質の可視性
  • 経済的な投資コスト
  • サンプルの連続作動オプション
  • 真空ポンプの起動/停止表示
  • 作動角度を0°~+90°の範囲で容易に設定可能
  • 温度と時間を3段階のレベルでプログラム可能
  • 確実な真空設計
  • 不活性ガス通気オプション
  • クロスコンタミネーション防止
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)