Merck
Z229776
Sigma-Aldrich
Drying tube complete for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
borosilicate glass, includes drying tube, desiccant bulb, and removeable vacuum connections
別名:
Büchi Drying Tube, Oven Drying Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 037010
関連するカテゴリー
詳細
Buchi B-585ガラス製乾燥オーブン(Z563080およびZ616818)は、完全に交換可能な乾燥管アセンブリです。アセンブリには、乾燥管、乾燥剤バルブ、取り外しできる真空用継ぎ手が付属しています。この乾燥用アクセサリを用いて、最大100~250 mLを乾燥できます。必要な場合、乾燥管を保護ガスで通気できます。乾燥フードに乾燥剤(シリカゲル、CaCl2またはP2O5)を充填して強吸湿性物質を乾燥することもできます。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)