Merck
44237
Sigma-Aldrich
ドデシルトリエトキシシラン
technical
別名:
1-(トリエトキシシリル)ドデカン, トリエトキシドデシルシラン, ドデシルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H40O3Si
CAS番号:
分子量:
332.59
Beilstein:
2414223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical
品質水準
形状
liquid
密度
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
InChI Key
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ドデシルトリエトキシシラン(DTES)は、カップリング剤として使用される有機シランです。湿潤性を調整し、さまざまな表面を容易に疎水性にするために使用できるアルキルシロキサンに基づく膜を形成します。
ドデシンとトリエトキシシランの間の反応で、ドデシルトリエトキシシランが精製されます。1
アプリケーション
オイルウェットカーボネート基板の水接触角を変更するシリカナノ流体を形成するドデシルトリエトキシシランの使用について報告された研究があります。{68}
ドデシルトリエトキシシランは、ナノ粒子の取り込みによる湿潤性の効果を測定する目的で、方解石結晶の表面処理に使用できます。軟鋼表面の防錆コーティングとして使用できるテトラエトキシシランで電着される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Corrosion protection of mild steel by one-step electrodeposition of superhydrophobic silica film.
Wu L, et al.
Corrosion Science, 85(1), 482-487 (2014)
Chih-Feng Wang et al.
Scientific reports, 10(1), 12769-12769 (2020-07-31)
Effective water use is currently a critical global challenge needed to prevent water shortages and has attracted significant research attention. The realization of solar-driven water evaporation by using effective converters has attracted considerable attention in recent years owing to its
Wettability alteration of oil-wet limestone using surfactant-nanoparticle formulation.
Nwidee LN, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 504(1), 334-345 (2017)
Andrea Pastore et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(21) (2020-10-30)
A pH colorimetric sensor array was prepared and characterized by combining tetrabromophenol blue (TBB) and bromothymol blue (BB) embedded in organically modified silicate (OrMoSil) spots polyvinylidene fluoride (PVDF)-supported. The signal was based on the Hue profile (H). The individual calibrations
Hydrophobic monolayer preparation by Langmuir-Blodgett and chemical adsorption techniques.
Paso K, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 325(1), 228-235 (2008)