Merck
442747-U
Supelco
ペルフルオロトリブチルアミン(PFTBA)
analytical standard
別名:
ヘプタコサフルオロトリブチルアミン, Fluorinert FC-43, PFTBA, トリス(ノナフルオロブチル)アミン, パーフルオロトリブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N(CF2CF2CF2CF3)3
CAS番号:
分子量:
671.09
Beilstein:
1813883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 625,8240
蒸気密度
23.3 (vs air)
蒸気圧
1.3 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type tuning solution
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
178 °C (lit.)
密度
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
InChI Key
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パーフルオロトリブチルアミン(PFTBA)は、環境分析に使用できるニート標準物質です。
アプリケーション
通常、パーフルオロトリブチルアミン(PFTBA)は、基本的に電子イオン化(EI)を用いる質量分析計の質量軸校正に使用されます。PFTBAは、ヒト血漿サンプル中のトラマドールおよび水サンプル中のフタル酸エステルをガスクロマトグラフィー-質量分析で測定する際に、校正標準物質として使用できます。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスまでお問合せください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
442747-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of different fibers for the solid-phase microextraction of phthalate esters from water
Penalver A, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 377-384 (2001)
Pharmaceutical Analysis E-Book: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists, 4 (2015)
Validation of a GC/MS method for the determination of tramadol in human plasma after intravenous bolus
Gambaro V, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 58(8), 947-950 (2003)
H A Sudhalkar et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 18(5), 460-465 (1998-11-04)
Perfluorocarbon liquids (PFCLs) are useful for floating various materials off the posterior retina during vitreoretinal surgery. It is generally assumed that buoyancy forces restrict this use to objects with specific gravity lower than that of PFCLs. We tested potential intraocular
X Zhu et al.
Hunan yi ke da xue xue bao = Hunan yike daxue xuebao = Bulletin of Hunan Medical University, 24(3), 253-255 (2002-05-23)
To evaluate the clinical application value of perfluorotributylamine liquid (PFTL) made in China in the complicated retinal detachment. PFTL was injected into eyeball after vitreoretinal surgery, it could open funnel of retinal detachment, push subretinal fluid out from peripheral hole