グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n17/D 1.285 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
密度
1.787 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
InChI Key
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムとパーフルオロ(メチルシクロヘキサン)の混合物は「フルオラス」二相反応の溶媒として使用することができます。ペーフルオロ(メチルシクロヘキサン)の気相構造が検討されました。
アプリケーション
パーフルオロ(メチルシクロヘキサン)は一連の炭化水素およびフルオロカーボン官能基化ニコチン酸エステルの親フッ素性について検討するため溶剤として用いられました。
ペルフルオロ(メチルシクロヘキサン)は、以下の用途に使用できます:
また、一連の炭化水素およびフッ化炭素官能化ニコチン酸エステルの親フッ素性を調べるための溶媒としても使用できます。
- 水中でヨウ化テトラブチルアンモニウムとの光化学反応により、ペルフルオロ-2-メチルシクロヘキサ-1-エノラートを合成するための反応物質。
- フッ素系Grubbs′第2世代触媒を用いて、ノルボルネンの開環メタセシス重合(ROMP)によりポリノルボルネンを合成するためのフッ素系溶媒。
また、一連の炭化水素およびフッ化炭素官能化ニコチン酸エステルの親フッ素性を調べるための溶媒としても使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
302937-100G:
302937-BULK:
302937-25G:
302937-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephanie S Adkins et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(15), 4760-4769 (2008-03-28)
The technique of hydrophobic ion pairing was used to solubilize the lipase from Candida rugosa in a fluorinated solvent, perfluoromethylcyclohexane (PFMC), in complex with a perfluoropolyether (PFPE) surfactant, KDP 4606. The enzyme-surfactant complex was determined to have a hydrodynamic diameter
Development of Highly Active Ring Opening Metathesis Polymerization Catalyst Systems-A New Approach for Green Catalyst Design
Tuba R, et al.
Proceedings, 2011(1), EVO3-EVO3 (2011)
Miharu Koshino et al.
Ultrasonics sonochemistry, 54, 250-255 (2019-02-05)
We have developed a new emulsion template method for the synthesis of poly(methylmethacrylate) (PMMA) hollow nanoparticles with different sizes. This synthetic method involves sequential ultrasonic irradiation (20 kHz → 500 kHz → 1.6 MHz → 2.4 MHz → 5.0 MHz) for acoustic emulsification of a water-insoluble fluorous solvent such as perfluoromethylcyclohexane (PFMCH) in
Functionalization of saturated fluorocarbons with and without light
Chen X and Lemal DM
Journal of Fluorine Chemistry, 127(9), 1158-1167 (2006)
Mei-Jy Jeng et al.
Critical care medicine, 34(4), 1099-1105 (2006-02-18)
To investigate the therapeutic effects of bronchoalveolar lavage (BAL) with either diluted surfactant (SBAL) or perfluorochemical liquid (PBAL), followed by either conventional mechanical ventilation (CMV) or partial liquid ventilation (PLV), on lung injury and proinflammatory cytokine production induced by meconium