Merck
469629
Sigma-Aldrich
ポリ[4,5-ジフルオロ-2,2-ビス(トリフルオロメチル)-1,3-ジオキソール-co-テトラフルオロエチレン]
dioxole 87 mol %
別名:
PTFE AF 2400 PTFE AF, PTFE® AF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
contact angle 105 ° with water
critical surface energy 15.6 dyn/cm
品質水準
組成
dioxole, 87 mol %
誘電率
1.904, 1 MHz (ASTM D 150)
屈折率
n20/D 1.29
溶解性
fluorinated solvents such as perfluoromethylcyclohexane, perfluorobenzene, and perfluorodecalin: soluble
密度
1.67 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(4,5-ジフルオロ-2,2-ビス(トリフルオロメチル)-1,3-ジオキソール-コ-テトラフルオロエチレン)(AF2400)は、4,5-ジフルオロ-2,2-(トリフルオロメチル)-1,3-ジオキソール(PDD)およびテトラフルオロエチレン(TFE)の共重合によって形成されるフッ素化ポリマーです。ガラス転移温度が比較的高く(Tg)光学的に透明であるため、電子および電気化学産業の幅広いコーティング用途で使用できる光安定性ポリマーです。
調節可能なポリマ-状フォトニック結晶材料。
アプリケーション
光学的透明度の光電子素子、光学素子の低屈折率コ-ティング、耐薬品保護コ-ティング、剥離コ-ティング、厳しい化学環境用の覗き窓。
溶媒として超臨界CO2に溶解したAF2400は、燃料電池用途の電極を形成する活性化層として使用できます。大豆油粗混合物からヘキサンを抽出するのに使用できる、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)による有機ナノろ過膜の製作に使用できます。銀ナノ粒子(AgNP)のナノコンポジットは、表面増強ラマン分光センサーとカラーフィルターで使用できる気相共蒸着プロセスを介してAF2400を組み込むことによって形成できます。
特徴および利点
高い気体透過性、高い圧縮性、優れた耐クリ-プ性、低い熱伝導率、マイクロ波に対する透明度、既知のフルオロポリマ-の中で最低の誘電率。
物理的形状
非晶質コポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
469629-1G:
469629-BULK:
469629-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
AF2400/PTFE composite membrane for hexane recovery during vegetable oil production.
Li X, et al.
Separation and Purification Technology, 181(25), 223-229 (2017)
Electrical conductivity of thin-film composites containing silver nanoparticles embedded in a dielectric fluoropolymer matrix.
Wei H and Eilers H, et al.
Thin Solid Films, 517(2), 575-581 (2008)
Active layer materials coated with Teflon AF nano-films deposited from solutions in supercritical CO2 for fuel cell applications.
Elmanovich IV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(25), 10592-10601 (2013)
Mechanism of 157 nm photodegradation of poly (4, 5-difluoro-2, 2-bis (trifluoromethyl)-1, 3-dioxole-co-tetrafluoroethylene)(teflon AF).
Blakey I, et al.
Macromolecules, 40(25), 8954-8961 (2007)
Properties of thin Teflon AF 2400 coatings deposited onto carbon fabric from solutions in supercritical carbon dioxide.
Kolomytkin DO, et al.
Polymer Science, Series A, 59(1), 42-52 (2017)