Merck
H1604
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロ-1-ブタノール
98%
別名:
パーフルオロプロピルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CF2CF2CH2OH
CAS番号:
分子量:
200.05
Beilstein:
1761907
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
密度
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
InChI Key
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロ-1-ブタナールは、フッ素化両親媒性ブロック共重合体であるポリ(2-ヒドロキシメチルビニルエーテル)-ブロック-ポリ(2-(2,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルロロブトキシ)エチルビニルエーテル)(ポリ(HOVE-b-HFBOVE)の合成に使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H1604-25G:
H1604-VAR:
H1604-BULK:
H1604-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dai Long Vu et al.
Food chemistry, 279, 12-19 (2019-01-07)
Selenium (Se) is an indispensable microelement in our diet and health issues resulting from deficiencies are well documented. Se-containing food supplements are available on the market including Se-enriched Chlorella vulgaris (Se-Chlorella) which accumulates Se in the form of Se-amino acids
Fluorinated amphiphilic vinyl ether block copolymers: Synthesis and characteristics of their micelles in water.
Matsumoto K, et al.
Macromolecules, 37(6), 2256-2267 (2004)