Merck
331023
Sigma-Aldrich
ノナフルオロ-tert-ブチルアルコール
99%
別名:
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-トリフルオロメチル-2-プロパノール, パーフルオロ-tert-ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)3COH
CAS番号:
分子量:
236.04
Beilstein:
1841640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
蒸気圧
5.19 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
45 °C (lit.)
密度
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O/c5-2(6,7)1(14,3(8,9)10)4(11,12)13/h14H
InChI Key
XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノナフルオロtert-ブチルアルコールは、パーフルオロターシャリーブタノールおよび「人工血液」とも呼ばれます。
アプリケーション
ノナフルオロtert-ブチルアルコールは、適切なビス(ポリフルオロアルコキシメチル)カルビノールおよび対応するメシレートを調製する前駆体として採用されました。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
331023-1G:
331023-VAR:
331023-BULK:
331023-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huan Meng et al.
Organic letters, 21(13), 5206-5210 (2019-06-30)
A highly efficient method to incorporate the nonafluoro- tert-butoxy group into various arenes is developed. This C-O cross-coupling reaction proceeds smoothly in the absence of transition-metal catalyst with good functional group tolerance and scalability. In comparison with the conventional approach
Greener fluorous chemistry: Convenient preparation of new types of 'CF< sub> 3</sub>-rich'secondary alkyl mesylates and their use for the synthesis of azides, amines, imidazoles and imidazolium salts
Nemes A, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 131(12), 1368-1376 (2010)
Cyclization and rearrangement products from coupling reactions between terminal< i> o</i>-alkynylphenols or< i> o</i>-ethynyl (hydroxymethyl) benzene and 6-halopurines.
Berg TC, et al.
Tetrahedron, 62(25), 6121-6131 (2006)
Maxime Bourguignon et al.
Macromolecular rapid communications, 42(3), e2000482-e2000482 (2020-10-14)
Polyurethane hydrogels are attractive materials finding multiple applications in various sectors of prime importance; however, they are still prepared by the toxic isocyanate chemistry. Herein the facile and direct preparation in water at room temperature of a large palette of