Merck
326275
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノール
98%
別名:
α,α,ψ-Trihydroperfluoropropanol, 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-hydroxypropane, 1,1,3-Trihydroperfluoro-1-propanol, 1-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1H,1H,3H-Perfluoropropanol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CHF2CF2CH2OH
CAS番号:
分子量:
132.06
Beilstein:
1738264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.321 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
InChI Key
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノール(TFP)は、溶媒として広く使用されています。新規の三相流動層反応器におけるUV酸化によるTFPの鉱化および脱フッ素化が報告されました。回転充填層での超臨界二酸化炭素によるTFP吸着活性炭の脱着について研究されました。
アプリケーション
  • 撥水剤用途:2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノールは、綿織物用の植物油ベースのフッ素系撥水剤の合成に利用されており、衣料品やアウトドア用品業界にとって重要な、織物の耐水性を高める用途でその有用性が実証されています(Zhao et al., 2012)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
326275-100G:
326275-25G:
326275-BULK:
326275-VAR:
326275-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu-Jen Shih et al.
Water research, 47(7), 2325-2330 (2013-03-05)
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol (TFP, C3H4F4O, M.W. = 132.06) is extensively used as the solvent in CD-R and DVD-R fabrication. Since it has a fluorinated alky-chain configuration and is non-biodegradable, its treatment by conventional oxidation methods is typically very inefficient. In this work
Chung-Sung Tan et al.
Environmental science & technology, 42(6), 2150-2154 (2008-04-16)
Desorption of activated carbon loaded with 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol (TFP) by supercritical carbon dioxide in a rotating packed bed was investigated in this study. The experimental data show that the time required to achieve complete desorption of TFP from activated carbon in