Merck
532770
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-パーフルオロヘキサン-1-オール
97%
別名:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-1-ヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3(CH2)2OH
CAS番号:
分子量:
264.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.314 (lit.)
bp
140-143 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
InChI Key
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.9 °F - closed cup
引火点(℃)
73.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
532770-25G:
532770-BULK:
532770-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J F Ayala-Cabrera et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460463-460463 (2019-08-27)
In this work, the suitability of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the multi-class determination of different families of neutral per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), such as fluorotelomer olefins (FTOs), alcohols (FTOHs) and fluorooctanesulfonamides (FOSAs)