Merck
446831
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ノナデカフルオロ-1-デカノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)8CH2OH
CAS番号:
分子量:
500.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
192 °C/735 mmHg (lit.)
mp
87-90 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
InChI Key
NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol is a fluorotelomer alcohol (FTOH).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
446831-BULK:
446831-VAR:
446831-5G:
446831-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hiroshi Ishibashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(7), 1358-1359 (2007-07-03)
The present study demonstrates the estrogenic effects of fluorotelomer alcohols (FTOHs). In a yeast two-hybrid assay, treatment with 1H,1H,2H,2H-perfluorooctan-1-ol (6:2 FTOH), 1H,1H,2H,2H-perfluoro-decan-1-ol (8:2 FTOH) and 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-1-decanol (NFDH) showed a dose-dependent interaction between the human estrogen receptor (hER) isoforms hERalpha or